Learn More
Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate, TRC
Codice prodotto. 30011375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011375 50 mg 50mg
30006334 10 mg 10mg
30003783 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011375 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM98023550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 512165-96-7
Formula molecolare C18 H16 Cl N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 357.79
Sinonimo Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate, BF 500-3, 500M07, M500F007, Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-, methyl ester (9CI), Methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]carbamate
IUPAC Name methyl N-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Pyraclostrobin-desmethoxy
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H16ClN3O3/c1-24-18(23)20-16-5-3-2-4-13(16)12-25-17-10-11-22(21-17)15-8-6-14(19)7-9-15/h2-11H,12H2,1H3,(H,20,23)
Peso formulazione 357.088
Percent Purity >95%