Learn More
methyl N-(3,5-dichlorophenyl)carbamate, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 220.05 |
| Percent Purity | 97% |