Learn More
methyl N-(3,5-dichlorophenyl)carbamate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11360857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11360857 50 g 50g
10087632 10 g 10g
10255384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11360857 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00611EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 25217-43-0
Formula molecolare C8H7Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 220.05
Numero MDL MFCD00126402
InChI Key FRSRGACXHCLBTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3,5-dichlorophenyl carbamate, methyl n-3,5-dichlorophenyl carbamate, mdpc, methyl 3,5-dichlorocarbanilate, 3,5-dichlorocarbanilic acid methyl ester, carbamic acid, 3,5-dichlorophenyl-, methyl ester 9ci, carbanilic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, n-3,5-dichlorophenyl methoxycarboxamide, maybridge1_000169
PubChem CID 32842
IUPAC Name methyl N-(3,5-dichlorophenyl)carbamate
SMILES COC(=O)NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 50 g
Peso formulazione 220.05
Percent Purity 97%