Learn More
Methyl-N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, TRC
Codice prodotto. 30005652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005652 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30005652 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM30123525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 946498-41-5
Formula molecolare C9H7Cl2N3O2
Quantità 25 mg
Sinonimo Methyl-N-(5,7-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic Acid Ester, Albendazole Impurity J;
InChI Formula InChI=1S/C9H7Cl2N3O2/c1-16-9(15)14-8-12-6-3-4(10)2-5(11)7(6)13-8/h2-3H,1H3,(H2,12,13,14,15)
SMILES COC(=O)Nc1nc2c(Cl)cc(Cl)cc2[nH]1
IUPAC Name methyl N-(4,6-dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 260.08
Peso formulazione 258.9915