Learn More
Methyl-N-(5-[propan-2-yl)sulfanyl]-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, TRC
Codice prodotto. 30012491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012491 50 mg 50mg
30012397 100 mg 100mg
30007723 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32131050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108579-67-5
Formula molecolare C12H15N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 265.33
Sinonimo Albendazole EP Impurity L;
IUPAC Name methyl N-(5-propan-2-ylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)C)ccc2[nH]1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-N-[5-(propan-2-yl)sulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-7(2)18-8-4-5-9-10(6-8)14-11(13-9)15-12(16)17-3/h4-7H,1-3H3,(H2,13,14,15,16)
Peso formulazione 265.0885