Learn More
Methyl nicotinate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458796
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458796 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458796 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1695
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H7NO2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)OC
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 99.8%
Grado Research
Forma fisica Crystals
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only