Learn More
Methyl Nicotinate, Mikromol™
Codice prodotto. 30050672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050672 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050672 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0549.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl Nicotinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Nomi componenti o analita Methyl nicotinate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H7 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Methyl Nicotinate
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccnc1
IUPAC Name methyl pyridine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Quantità 500 mg
Peso formulazione 137.0477 g/mol