Learn More
Methyl Nicotinate, TRC
Codice prodotto. 30010069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010069 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30010069 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32324010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Formula molecolare C7 H7 N O2
Quantità 10 g
Sinonimo Methyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid, methyl ester (9CI, ACI), Nicotinic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 3-(Carbomethoxy)pyridine, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, m-(Methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3-pyridinecarboxylate, Nicometh, NSC 13126, NSC 403799
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccnc1
IUPAC Name methyl pyridine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.0477