Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl nicotinoylacetate |
| Nota nome | 95% |
| CAS | 54950-20-8 |
| Punto di fusione | 34.0°C to 42.0°C |
| Colore | Brown to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C9H9NO3 |
| Numero MDL | MFCD00216524 |
| Vedi altri risultati |