Learn More
Methyl non-2-ynoate, ≥95%, Maybridge™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl non-2-ynoate |
| CAS min. % | 95.0 |
| Densità | 0.9150g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 95%+ |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)5Cidentical toCC(O)OCH3 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 168.23 |
| Percent Purity | 95% |