Learn More
Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate, 90%
Codice prodotto. 10160812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10160812 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10160812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370610050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88738-78-7 | C7H9F6O5P | 318.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
CAS 88738-78-7
Colore Brown-Orange to Orange
Densità 1.5040g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H9F6O5P
Formula lineare CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
Indice di rifrazione 1.3700 to 1.3740
Numero MDL MFCD00009901
Quantità 5 g
Fieser 12,320; 13,186
Gravità specifica 1.504
Sinonimo methyl 2-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl methoxycarbonylmethyl phosphonate, methyl bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetic acid methyl ester, methyl bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, methyl p,p-bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, acetic acid, bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphinyl-, methyl ester, acmc-209qx4
InChI Key PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
IUPAC Name methyl 2-[bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphoryl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 318.11
PubChem CID 184894
Peso formulazione 318.11
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.