Learn More
Methyl octanoate, 99%, analytical standard for GC
Codice prodotto. 15550634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15550634 5 g 5g
15540634 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Artikelnummer. 15550634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    97.10€ / 5g
    Risparmia 7.90€
    7% Sconto
Se alle kampagner
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-11-5
Formula molecolare C9H18O2
Molecular Weight (g/mol) 158.24
InChI Key JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC Name methyl octanoate
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Materiale o nome chimico Methyl octanoate
Densità 0.8780g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula lineare CH3(CH2)6COOCH3
Indice di rifrazione 1.4165 to 1.4185
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.878
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 158.24
Percent Purity 99%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.