Learn More
Methyl octanoate, 99%
Codice prodotto. 10107090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10107090 25 g Bottiglia in vetro 25g
10381631 100 g Bottiglia in vetro 100g
10045710 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10107090 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414620250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-11-5
Formula molecolare C9H18O2
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Numero MDL MFCD00009551
InChI Key JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC Name methyl octanoate
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl octanoate
Nota nome 99%
Acidità 1mg KOH/g max.
Colore Colorless
Densità 0.8780g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)6COOCH3
Indice di rifrazione 1.4165 to 1.4185
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.878
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 158.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid