Learn More
Methyl oleate, 99%, analytical standard for GC
Codice prodotto. 15500644 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15500644 1 g 1g
15510644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15500644 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.25€
    36.60€ / 1g
    Risparmia 2.65€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-62-9
Formula molecolare C19H36O2
Molecular Weight (g/mol) 296.48
InChI Key QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Sinonimo methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC Name methyl (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl oleate
Punto di fusione -20.0°C
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 186.0°C (9.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 180°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4580
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosità 6.829 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 296.48
Percent Purity 99%