Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyl oleate |
| Punto di fusione | -20.0°C |
| Colore | Yellow to Amber |
| Densità | 0.8700g/mL |
| Punti di ebollizione | 186.0°C (9.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 180°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3 |
| Indice di rifrazione | 1.4510 to 1.4580 |
| Show More |