Learn More
Methyl Oleate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Oleic Acid Methyl Ester |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10- |
| Peso formulazione | 296.2715 |