Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, ACS reagent
Codice prodotto. 10615501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10615501 25 g Glass bottle 25g
10299930 10 g Glass bottle 10g
10724004 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10615501 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 414660250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 547-58-0
Formula molecolare C14H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 327.334
Numero MDL MFCD00007502
InChI Key STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC Name sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl Orange
Punto di fusione >300.0°C
Nota nome Pure
Chiarezza Passes Test
Beilstein 16, 331
Indice di Merck 15, 6178
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 327.32
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Colore Orange
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Orange
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico