Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, ACS
Codice prodotto. 11383397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11383397 5 g 5g
11373397 25 g 25g
11393397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11383397 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 017874.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Methyl orange is a pH indicator frequently used in titrations, also used for histological microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-58-0
Formula molecolare C14H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 327.334
Numero MDL MFCD00007502
InChI Key STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
IUPAC Name sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Orange
Punto di fusione >300°C
Numero UN UN3143
Beilstein 4732884
Indice di Merck 14,6105
Informazioni di solubilità Soluble in 500 parts water; More soluble in hot water
Peso formulazione 327.34
Grado ACS
Odore Weak, characteristic
Colore Orange
pH 6.5
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Orange, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52