Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, pure, indicator
Codice prodotto. 10533701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10533701 100 g Glass bottle 100g
10427930 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10533701 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151421000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-58-0
Formula molecolare C14H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 327.334
Numero MDL MFCD00007502
InChI Key STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC Name sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Orange
Punto di fusione >300.0°C
Beilstein 16, 331
Indice di Merck 15, 6178
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 461 to 469nm (in 0.01N NaOH)
Peso formulazione 327.32
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)
Colore Orange
Quantità 100 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Orange
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico