Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl orange, Indicator
Catalog Number p-166776
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
MFCD00007502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
23673835
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
MFCD00007502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
23673835
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methyl Orange
Punto di fusione >300.0°C
Beilstein 16, 331
Indice di Merck 15, 6178
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 461 to 469nm (in 0.01N NaOH)
Peso formulazione 327.32
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)
Colore Orange
Quantità 100 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Orange
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/