Learn More
Methyl Orange Indicator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Codice prodotto. 15653820 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1.50kg
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15653820 100 g Glass Bottle 100g
15663820 250 g Glass Bottle 250g
15643820 1.5 kg Glass Bottle 1.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15653820 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 32624100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Indicator, Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-58-0
Formula molecolare C14H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 327.334
Numero MDL MFCD00007502
InChI Key STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Helianthin
PubChem CID 23673835
IUPAC Name sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Orange
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Numero UN UN3143
Beilstein 4732884
Peso formulazione 327.33g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Adeguatezza Complies for sensitivity
Intervallo di transizione visivo 3.0 to 4.4
Colore Orange
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Orange
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate