Learn More
Methyl Orange, Pure, Indicator Grade, Solid, C.I.13025, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073316
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
7502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
23673835
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
7502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
23673835
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Punto di fusione 300°C
Peso formulazione 327.32g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Orange
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Orange
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/