Learn More
Methyl Orange solution, Solstice
Codice prodotto. 15674290 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15674290 500 mL 500mL
15664290 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15674290 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 34576500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Indicator, 0.1%, Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-58-0
Formula molecolare C14H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 327.334
Numero MDL MFCD00007502
InChI Key STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673835
IUPAC Name sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Orange solution
Numero UN UN1993
Beilstein 4732884
Peso formulazione 327.33g/mol
Percent Purity 0.10%
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 39°C (102.2°F)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Orange solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate