Learn More
Methyl Orange, TRC
Codice prodotto. 30467911
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30467911 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467911 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33011325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl orange
CAS 547-58-0
Formula molecolare C14 H14 N3 O3 S . Na
Quantità 25 g
Sinonimo Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt (8CI), Orange III (6CI), 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Albion Methyl Orange, C.I. 13025, C.I. Acid Orange 52, Diazoben, Eniamethyl Orange, Gold orange, Helianthine, Helianthine B, KCA Methyl Orange, Methyl Orange B, Methyl orange, Orange 3, Sodium 4-(dimethylamino)azobenzene-4'-sulfonate, Sodium 4-[(4-dimethylamino)phenyldiazenyl]benzenesulfonate, Sodium 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonate, Sodium 4'-(dimethylamino)azobenzene-4-sulfonate, Sodium p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonate, Sodium p-dimethylaminoazobenzenesulfonate, Tropaeolin D
InChI Formula InChI=1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
SMILES [Na].O=S(=O)(O)C1=CC=C(N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C=C1
IUPAC Name sodium;4-[(E)-[4-(dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 327.33
Peso formulazione 327.0654