Learn More
Alfa Aesar™ Methyl orotate, 97%
Codice prodotto. 15411519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15411519 5 g 5g
15401519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15411519 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H64351.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6153-44-2
Formula molecolare C6H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 170.12
Numero MDL MFCD00010564
InChI Key UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
IUPAC Name methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Materiale o nome chimico Methyl orotate
Punto di fusione 240°C to 244°C
Colore Yellow
Quantità 5 g
Beilstein 881031
Indice di Merck 14,6876
Peso formulazione 170.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.