Learn More
Methyl orotate, 95%
Codice prodotto. 10104840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10104840 25 g Bottiglia in vetro 25g
10444145 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10104840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208780250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6153-44-2 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6153-44-2
Formula molecolare C6H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 170.12
Numero MDL MFCD00010564
InChI Key UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
IUPAC Name methyl 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl orotate
Punto di fusione 244°C
Colore Brown or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 25, 254
Indice di Merck 15, 6972
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 1n nh4oh
Peso formulazione 170.12
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder