Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl oxalyl chloride |
| Densità | 1.3300g/mL |
| Punti di ebollizione | 118°C to 120°C |
| Punto d'infiammabilità | 46°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ClCOCO2CH3 |
| Indice di rifrazione | 1.4179 to 1.4199 |
| Quantità | 50 mL |
| Vedi altri risultati |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methyl oxalyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.