Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyl-p-hydroxybenzoate |
| Colore | White |
| Quantità | 5 kg |
| Peso formulazione | 152.1 |
| Percent Purity | 99.83% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methyl-p-Hydroxybenzoate
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl p-Hydroxybenzoate