Descrizione
Methyl P-Hydroxybenzoate must be suspended in ethanol first, since it does not dissolve readily in water. It is indicated to have some pheromonal properties..
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 124°C to 131°C |
| Punti di ebollizione | 270°C to 280°C |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water (1g/400mL); soluble in warm oil (1g/40mL) or warm glycerol (1g/70mL); freely soluble in alcohol (50mg/mL methanol, clear, colorless solution), acetone or ether. |
| Peso formulazione | 152.1 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |