Learn More
Methyl p-toluate, 99%
Codice prodotto. 10711832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10711832 100 g Bottiglia in vetro 100g
10796953 250 g Bottiglia in vetro 250g
10713624 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
11915001 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10711832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-75-2 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-75-2
Numero MDL MFCD00008441
InChI Key QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
PubChem CID 7455
IUPAC Name methyl 4-methylbenzoate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl p-toluate
Nota nome 99%
Punto di fusione 32.0°C to 35.0°C
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C to 223.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H10O2
Formula lineare CH3C6H4COOCH3
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl p-toluate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.