Learn More
Methyl p-toluate, 99%
Codice prodotto. 11915001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Packungsgröße:
100g
10kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio unitSize
11915001 10 kg Plastic drum 10kg
10711832 100 g Bottiglia in vetro 100g
10796953 250 g Bottiglia in vetro 250g
10713624 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11915001 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414960100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 99-75-2 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-75-2
Numero MDL MFCD00008441
InChI Key QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
PubChem CID 7455
IUPAC Name methyl 4-methylbenzoate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Materiale o nome chimico Methyl p-toluate
Nota nome 99%
Punto di fusione 32.0°C to 35.0°C
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C to 223.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C9H10O2
Formula lineare CH3C6H4COOCH3
Quantità 10 kg
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl p-toluate
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.