Learn More
Methyl p-tolyl sulfide, 97%
Codice prodotto. 11317905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317905 25 g 25g
11307905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02933.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 623-13-2 | C8H10S | 138.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-13-2
Formula molecolare C8H10S
Molecular Weight (g/mol) 138.23
Numero MDL MFCD00008560
InChI Key VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl p-tolyl sulfide, 4-methylthioanisole, 4-methylthio toluene, p-methylthio toluene, benzene, 1-methyl-4-methylthio, p-tolyl methyl sulfide, p-methylphenyl methyl sulfide, methyl p-cresyl sulfide, p-cresyl methyl sulfide
PubChem CID 69334
IUPAC Name 1-methyl-4-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl p-tolyl sulfide
Densità 1.029
Punti di ebollizione 81°C to 82°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.573
Quantità 25 g
Numero UN UN3334
Beilstein 1905733
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 97%