Learn More
Methyl p-tolyl sulfoxide, 98%
Codice prodotto. 10575290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10575290 1 g Bottiglia in vetro 1g
10403350 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10575290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428150010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 934-72-5 | C8H10OS | 154.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 934-72-5
Formula molecolare C8H10OS
Molecular Weight (g/mol) 154.23
Numero MDL MFCD00075175
InChI Key FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-methyl-4-methylsulfinyl benzene, methyl 4-methylphenylsulfoxide, methyl p-tolyl sulfoxide, 1-methanesulfinyl-4-methylbenzene, methyl p-methylphenylsulfoxide, 1-methyl-4-methylsulphinyl benzene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfinyl, acmc-20aotg, acmc-20apjq, methyl p-tolylsulfoxide
PubChem CID 136743
IUPAC Name 1-methyl-4-methylsulfinylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl p-tolyl sulfoxide
Punto di fusione 44°C to 46°C
Punti di ebollizione 113°C to 114°C (2.2 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 154.23
Percent Purity 98%