Learn More
Methyl palmitate, 95%
Codice prodotto. 10635871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10635871 100 g Bottiglia in vetro 100g
10676051 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10635871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414681000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-39-0
Formula molecolare C17H34O2
Molecular Weight (g/mol) 270.45
Numero MDL MFCD00008994
InChI Key FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
IUPAC Name methyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl palmitate
Nota nome 95%
Punto di fusione 28.0°C
Colore Colorless
Densità 0.85g/mL
Punti di ebollizione 338.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)14CO2CH3
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol,ether
Peso formulazione 270.45
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid