Learn More
Methyl palmitate, 99%, analytical standard for GC
Codice prodotto. 15530644 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15530644 5 g 5g
15520644 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15530644 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460390050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    135.00€ / 5g
    Risparmia 10.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-39-0
Formula molecolare C17H34O2
Molecular Weight (g/mol) 270.45
InChI Key FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
IUPAC Name methyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl palmitate
Punto di fusione 28.0°C
Punti di ebollizione 338.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula lineare CH3(CH2)14CO2CH3
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether
Peso formulazione 270.45
Percent Purity 99%