Learn More
Methyl palmitoleate, 99%, analytical standard for GC
Codice prodotto. 15540644 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15540644 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15540644 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    290.00€ / 1g
    Risparmia 22.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-25-8 | C17H32O2 | 268.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl palmitoleate
CAS 1120-25-8
Punto di fusione 0.5°C
Densità 0.8800g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C17H32O2
Numero MDL MFCD00042911
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.88
Sinonimo methyl palmitoleate, z-methyl hexadec-9-enoate, methyl z-hexadec-9-enoate, methyl palmitoleinate, unii-35695qdb9f, methyl 9z-hexadec-9-enoate, 9-hexadecenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-9-hexadecenoate, methyl z-9-hexadecenoate, methyl cis-hexadec-9-enoate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC Name methyl (Z)-hexadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 268.44
PubChem CID 643801
ChEBI CHEBI:84156
Peso formulazione 268.43
Percent Purity 99%