Learn More
Methyl Pentadecafluoroheptyl Ketone, TRC
Codice prodotto. 30474449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474449 500 mg 500mg
30468840 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30474449 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM330290500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Pentadecafluoroheptyl Ketone
CAS 754-85-8
Formula molecolare C9H3OF15
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H3F15O/c1-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
SMILES CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadecafluorononan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 412.1
Peso formulazione 411.9944