Learn More
Methyl Perfluorohexanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Perfluorohexanoate |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3F11O2/c1-20-2(19)3(8,9)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)18/h1H3 |
| Peso formulazione | 327.9957 |