Learn More
Methyl Phenyl Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30464630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464630 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3393401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Phenyl Sulfone
CAS 3112-85-4
Formula molecolare C7H8O2S
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC Name methylsulfonylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 156.2
Peso formulazione 156.0245