Learn More
Methyl Phenyl Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30483961
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483961 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483961 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM339340100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Phenyl Sulfone
CAS 3112-85-4
Formula molecolare C7H8O2S
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC Name methylsulfonylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 156.2
Peso formulazione 156.0245