Learn More
Methyl phenyl sulfoxide, 98+%
Codice prodotto. 10276011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10276011 5 g Bottiglia in vetro 5g
10653542 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10276011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352120050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1193-82-4 | C7H8OS | 140.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-82-4
Formula molecolare C7H8OS
Molecular Weight (g/mol) 140.21
Numero MDL MFCD00002088
InChI Key JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl phenyl sulfoxide, methylsulfinyl benzene, thioanisole s-oxide, phenyl methyl sulfoxide, sulfoxide, methyl phenyl, benzene, methylsulfinyl, methanesulfinylbenzene, methylphenylsulfoxide, methylsulphinyl benzene
PubChem CID 14516
IUPAC Name methylsulfinylbenzene
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl phenyl sulfoxide
Nota nome 98%
Punto di fusione 34°C to 36°C
Colore White
Punti di ebollizione 92°C to 94°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5SOCH3
Indice di rifrazione 1.5775
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble (20°C)
Peso formulazione 140.21
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid