Learn More
Methyl phenylacetate, 99+%
Codice prodotto. 10706361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10706361 5 mL 5mL
10664812 250 mL 250mL
10453955 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10706361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148440050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-41-7
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
InChI Key CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methyl 2-phenylacetate
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl phenylacetate
Densità 1.0670 g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C
Punto d'infiammabilità 95°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.5060 to 1.5080
Quantità 5 mL
Beilstein 09, 434
Indice di Merck 15, 7380
Gravità specifica 1.067
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 150.18