Learn More
Methyl pivaloylacetate, 98%
Codice prodotto. 11945111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11945111 1 g 1g
11955111 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11945111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414190010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 55107-14-7 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55107-14-7
Formula molecolare C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.2
InChI Key XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
PubChem CID 99597
IUPAC Name methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl pivaloylacetate
Colore Colorless
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 67.0°C to 70.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CCOCH2COOCH3
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.98
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl pivaloylacetate, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.