Learn More
Methyl propiolate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10621765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10621765 10 g Amber Glass Bottle 10g
10527664 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10621765 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01817EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 922-67-8
Formula molecolare C4H4O2
Molecular Weight (g/mol) 84.074
Numero MDL MFCD00008572
InChI Key IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC Name methyl prop-2-ynoate
SMILES COC(=O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl propiolate
CAS min. % 97.0
Densità 0.9400g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare HCidentical toCCO2CH3
Quantità 10 g
Peso formulazione 84.07
Percent Purity 97%