Learn More
Methyl propionate, 99%
Codice prodotto. 11467127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467127 100 mL 100mL
11477127 500 mL 500mL
11487127 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14944.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
It is commonly used in organic synthesis. It undergoes vapor-phase aldol condensation with formaldehyde to form methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is commonly used in organic synthesis. It undergoes vapor-phase aldol condensation with formaldehyde to form methyl methacrylate.
Solubility
Soluble in water (5g/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-12-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009306
InChI Key RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
IUPAC Name methyl propanoate
SMILES CCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Propionate
Punto di fusione °C to 88°C
Densità 0.915
Punti di ebollizione 78°C to 80°C
Punto d'infiammabilità -2°C (28°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.377
Quantità 100 mL
Numero UN UN1248
Beilstein 1737628
Indice di Merck 14,6112
Informazioni di solubilità Soluble in water (5g/L).
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl propionate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl propionate