Learn More
Methyl Propionate, 99+%
Codice prodotto. 10021570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10021570 1 L Bottiglia in vetro 1L
10295430 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10021570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149050010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-12-1
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00009306
InChI Key RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
IUPAC Name methyl propanoate
SMILES CCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl propionate
Nota nome 99+%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -88°C
Colore Colorless
Densità 0.9150g/mL
Punti di ebollizione 78°C to 79°C
Punto d'infiammabilità -2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CO2CH3
Indice di rifrazione 1.377
Quantità 1 L
Beilstein 02, 239
Indice di Merck 15, 6185
Gravità specifica 0.915
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid