Learn More
MedChemExpress Methyl protodioscin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecolare | 1063.23 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 54522-52-0 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | DMSO : 140 mg/mL (131.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (23.51 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | NSC-698790∣ Smilax saponin B |
| Bersaglio | Apoptosis |
| Vedi altri risultati |