Learn More
Methyl pyrazine-2-carboxylate, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11479892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479892 100 g 100g
11459892 5 g 5g
11469892 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479892 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12028.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6164-79-0
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
Numero MDL MFCD00014611
InChI Key TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-pyrazinecarboxylate, methyl pyrazinoate, pyrazinoic acid methyl ester, methylpyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, methyl pyrazinecarboxylate, 2-pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, pyrazine-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-methylpyrazine carboxylate, pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 72662
IUPAC Name methyl pyrazine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl pyrazine-2-carboxylate
Punto di fusione 56°C to 60°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Quantità 100 g
Beilstein 118345
Indice di Merck 14,7959
Peso formulazione 138.13
Percent Purity ≥98%