Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyl pyruvate |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1300g/mL |
| Punti di ebollizione | 134.0°C to 137.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 39°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3COCO2CH3 |
| Indice di rifrazione | 1.4065 |
| Show More |