Learn More
Methyl pyruvate, 98%
Codice prodotto. 11469060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469060 25 g 25g
11479060 100 g 100g
11489060 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469060 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13966.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Methyl Pyruvate acts as a potent secretagogue used in the study of stimulus-secretion coupling. Also used in the preparation of quinoxalines as dual phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) inhibitors. It increases free calcium ion concentration in the cytosol of pancreatic cells. It is used in the preparation of dimethyl 2,3-dimethylenebutanedioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl Pyruvate acts as a potent secretagogue used in the study of stimulus-secretion coupling. Also used in the preparation of quinoxalines as dual phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) inhibitors. It increases free calcium ion concentration in the cytosol of pancreatic cells. It is used in the preparation of dimethyl 2,3-dimethylenebutanedioate.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol, ether, alcohol. Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agent, heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 600-22-6
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.089
Numero MDL MFCD00008754
InChI Key CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
IUPAC Name methyl 2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Pyruvate
Densità 1.123
Punti di ebollizione 135°C to 137°C
Punto d'infiammabilità 39°C (102°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di rifrazione 1.404
Quantità 25 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1361953
Indice di Merck 14,8021
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,methanol,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 102.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl pyruvat
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl pyruvate